Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL17RB Protein
A cDNA sequence encoding the IL17RB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 192199
Name IL17RB Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol Rspo1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15920339
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12410-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15900339
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12410-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15910339
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12410-1MG
1 mg
7525.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
192199
Research Use Only
Rspo1
Mouse
His
IL17RB protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL17RB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPREPTIQC GSETGPSPEW MVQHTLTPGD LRDLQVELVK TSVAAEEFSI LMNISWILRA DASIRLLKAT KICVSGKNNM NSYSCVRCNY TEAFQSQTRP SGGKWTFSYV GFPVELSTLY LISAHNIPNA NMNEDSPSLS VNFTSPGCLN HVMKYKKQCT EAGSLWDPDI TACKKNEKMV EVNFTTNPLG NRYTILIQRD TTLGFSRVLE NKLMRTSVAI PVTEESEGAV VQLTPYLHTC GNDCIRREGT VVLCSETSAP IPPDDNRRML GGVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLP PSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGKHHHHH H
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.