Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL16 / Interleukin-16 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL16 / Interleukin-16, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10461-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15973938
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_034681.2
IL16 / Interleukin-16 Protein
Research Use Only
IL16
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral T lymphocytes is in a concentration range of 1.0-100 ng/ml.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
16170
10 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
SAASASAASD ISVESKEATV CTVTLEKTSA GLGFSLEGGK GSLHGDKPLT INRIFKGTEQ GEMVQPGDEI LQLAGTAVQG LTRFEAWNVI KALPDGPVTI VIRRTSLQCK QTTASADS
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.