Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-31 / IL31 Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 7090.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_083870.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 76399 |
Name | IL-31 / IL31 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15986209
|
enQuireBio™
QP5477-2UG |
2 μg |
107.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966209
|
enQuireBio™
QP5477-10UG |
10 μg |
251.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956209
|
enQuireBio™
QP5477-100UG |
100 μg |
940.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996209
|
enQuireBio™
QP5477-500UG |
500 μg |
4315.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976209
|
enQuireBio™
QP5477-1MG |
1 mg |
7090.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_083870.1 | |
IL-31 / IL31 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse IL-31 / IL31 induces IL-8 production in human PBMCs which was detected via ELISA (typical ED50 is ? 25 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
76399 | |
Research Use Only | |
IL31 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTCSLSFGAP ISKEDLRTTI DLLKQESQDL YNNYSIKQAS GMSADESIQL PCFSLDREAL TNISVIIAHL EKVKVLSENT VDTSWVIRWL TNISCFNPLN LNISVPGNTD ESYDCKVFVL TVLKQFSNCM AELQAKDNTT C | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |