Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-13 Protein
Click to view available options
Menge:
25 μg
5 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Mouse IL-13 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IL-13 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 16163 |
| Molekulargewicht | 11.5 kDa |
| Name | IL-13 |
| Menge | 5 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse IL-13 protein Ser26-Phe131 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu