Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-12 Protein
Artikelnummer. 18775977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
500 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung Packungsgröße
18775977 500 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 500 Mikrogramm
18108150 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18375597 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 10 Mikrogramm
18359677 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 50 Mikrogramm
18108070 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 50 Mikrogramm
18795879 500 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 18775977 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 419ML500/CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7268.65 CHF
    6558.30 CHF / 500 Mikrogramm
    Sparen 710.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Mouse IL-12 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Mouse IL-12 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Gen-ID (Entrez) 16159
Name IL-12
Menge 500 μg
Quelle Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived mouse IL-12 protein, (N-terminus) Mouse IL-12 p40 (Met23-Ser335) Accession &Num; P43432 Mouse IL-12 p35 (Arg23-Ala215) Accession &Num; NP_032377 (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Produktlinie R&D Systems
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.