Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL 12 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 12 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1435.00 CHF
Spezifikation
Name IL 12 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität IL-12 Mouse has full biological activity when compared to standards. The ED50 is determined by the dose-dependent induced expression of CD25 on CD8+ mouse T cells is 10-20 ng/ml corresponding to a specific activity of 50,000-100,000units/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984658
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10689-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974658
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10689-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964658
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10689-0.1MG
100 μg
1435.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IL 12 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Human (HEK293)
p35 Subunit: RVIPVSGPAR CLSQSRNLLK TTDDMVKTAR EKLKHYSCTA EDIDHEDITR DQTSTLKTCL PLELHKNESC LATRETSSTT RGSCLPPQKT SLMMTLCLGS IYEDLKMYQT EFQAINAALQ NHNHQQIILD KGMLVAIDEL MQSLNHNGET LRQKPPVGEA DPYRVKMKLC ILLHAFSTRV VTINRVMGYL SSA p40 Subunit: MWELEKDVYV VEVDWTPDAP GETVNLTCDT PEEDDITWTS DQRHGVIGSG KTLTITVKEF LDAGQYTCHK GGETLSHSHL LLHKKENGIW STEILKNFKN KTFLKCEAPN YSGRFTCSWL VQRNMDLKFN IKSSSSSPDS RAVTCGMASL SAEKVTLDQR DYEKYSVSCQ EDVTCPTAEE TLPIELALEA RQQNKYENYS TSFFIRDIIK PDPPKNLQMK PLKNSQVEVS WEYPDSWSTP HSYFSLKFFV RIQRKKEKMK ETEEGCNQKG AFLVEKTSTE VQCKGGNVCV QAQDRYYNSS CSKWACVPCR VRS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL-12 Mouse has full biological activity when compared to standards. The ED50 is determined by the dose-dependent induced expression of CD25 on CD8+ mouse T cells is 10-20 ng/ml corresponding to a specific activity of 50,000-100,000units/mg.
Mouse
Untagged
The protein was lyophilized from 0.5xPBS, pH 7.5.