Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-11 / interleukin 11 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse IL-11 / interleukin 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10459-ec-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983928
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_032376.1
IL-11 / interleukin 11 Protein
Research Use Only
IL11
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine T11 cells is less than 2 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
16156
100 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
MPGPPAGSPR VSSDPRADLD SAVLLTRSLL ADTRQLAAQM RDKFPADGDH SLDSLPTLAM SAGTLGSLQL PGVLTRLRVD LMSYLRHVQW LRRAGGPSLK TLEPELGALQ ARLERLLRRL QLLMSRLALP QAAPDQPVIP LGPPASAWGS IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.