Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ihh Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 3765.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_034674.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 16147 |
Name | Ihh Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15996219
|
enQuireBio™
QP5480-5UG |
5 μg |
107.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976219
|
enQuireBio™
QP5480-25UG |
25 μg |
251.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956219
|
enQuireBio™
QP5480-100UG |
100 μg |
625.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986219
|
enQuireBio™
QP5480-500UG |
500 μg |
2315.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966219
|
enQuireBio™
QP5480-1MG |
1 mg |
3765.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_034674.2 | |
Ihh Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse Ihh induced alkaline phosphatase activity in CCL-226 cells (typical ED50 is ? 10 ug/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
16147 | |
Research Use Only | |
Ihh | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIIGPGRVVG . SRRRPPRKL V. PLAYKQFS PN. VPEKTLG ASG. RYEGKI ARSS. ERFKE LTPNY. NPDI IFKDEE. NTG ADRLMTQRCK DRLNSLA. IS VMNQWPGV. K LRVTEGWDE. DGHHSEESLH . YEGRAVDIT T. SDRDRNKY GL. LARLAVE AGF. DWVYYE SKAH. VHCSV KSEHSAAAKT GG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |