Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IgG Protein
A cDNA sequence encoding the IgG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 8085.00 CHF
Spezifikation
Name IgG Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15970249
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12386-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15950249
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12386-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15960249
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12386-1mg
1 mg
8085.00 CHF
1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Spezifikation
IgG Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
Untagged
IgG protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPEPRGPTI KPCPPCKCPA PNLLGGPSVF IFPPKIKDVL MISLSPIVTC VVVDVSEDDP DVQISWFVNN VEVHTAQTQT HREDYNSTLR VVSALPIQHQ DWMSGKEFKC KVNNKDLPAP IERTISKPKG SVRAPQVYVL PPPEEEMTKK QVTLTCMVTD FMPEDIYVEW TNNGKTELNY KNTEPVLDSD GSYFMYSKLR VEKKNWVERN SYSCSVVHEG LHNHHTTKSF SRTPGKHHHH HH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse IgG Protein