Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IGF1 / IGF-I Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 1880.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001104744.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 16000 |
Name | IGF1 / IGF-I Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15966049
|
enQuireBio™
QP5404-10UG |
10 μg |
107.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996049
|
enQuireBio™
QP5404-50UG |
50 μg |
251.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956049
|
enQuireBio™
QP5404-100UG |
100 μg |
432.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986049
|
enQuireBio™
QP5404-500UG |
500 μg |
1110.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976049
|
enQuireBio™
QP5404-1MG |
1 mg |
1880.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001104744.1 | |
IGF1 / IGF-I Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 20 ng/mL in the FDC-P1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5.0 x 10^4 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
16000 | |
Research Use Only | |
IGF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPETLCGAEL VDALQFVCGP RGFYFNKPTG YGSSIRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPTKAA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |