Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IGF1 / IGF-I Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001104744.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 16000 |
| Name | IGF1 / IGF-I Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Gensymbol | IGF1 |
| Biologische Aktivität | Shows bioactivity at a concentration of 20 ng/mL in the FDC-P1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5.0 x 10^4 units/mg. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |