missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein Artikelnummer.: 15965579
Verfügbar ab: 17-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein

Artikelnummer. 15965579
1 mg, 1 Milligramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15965579

Marke: enQuireBio™ QP41411mg

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_032363.1
Gen-ID (Entrez) 15978
Name IFNG / Interferon Gamma Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol IFNG
Biologische Aktivität Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on L929 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^7 units/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MHGTVIESLE SLNNYFNSSG IDVEEKSLFL DIWRNWQKDG DMKILQSQII SFYLRLFEVL KDNQAISNNI SVIESHLITT FFSNSKAKKD AFMSIAKFEV NNPQVQRQAF NELIRVVHQL LPESSLRKRK RSRC
Puffer 10 mM sodium phosphate, 100 mM sodium chloride, pH 7.5
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt