Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
20 μg
250 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_032363.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 15978 |
| Name | IFNG / Interferon Gamma Protein |
| Menge | 20 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Gensymbol | IFNG |
| Biologische Aktivität | Shows bioactivity in the Viral CPE assay using EMC virus on L929 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^7 units/mg. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Mouse |
| Mehr anzeigen |