missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse IFN-gamma Protein

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

661.00 CHF

Spezifikation

Gen-ID (Entrez) 15978
Molekulargewicht 15.6 kDa
Name IFN-gamma
Menge 100 μg
Quelle E. coli-derived mouse IFN-gamma protein His23-Cys155,with an N-terminal Met
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18147030
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
485-MI-100/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Sodium Succinate, Mannitol,Tween™ 80 and TCEP with Trehalose.
661.00 CHF
100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
18360258
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
485-MI-100
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Sodium Succinate, Mannitol,Tween™ 80 and TCEP with BSA as a carrier protein.
661.00 CHF
100 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

The Recombinant Mouse IFN-gamma Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IFN-gamma Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation

Spezifikation

15978
IFN-gamma
E. coli-derived mouse IFN-gamma protein His23-Cys155,with an N-terminal Met
Unconjugated
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
15.6 kDa
100 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
R&D Systems™ Recombinant Mouse IFN-gamma Protein

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt