Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IFN-gamma Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Natriumsuccinat, Mannitol,Tween™ 80 und TCEP mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Natriumsuccinat, Mannitol,Tween™ 80 und TCEP mit Trehalose.
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Mouse IFN-gamma Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse IFN-gamma Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in Natriumsuccinat, Mannitol,Tween™ 80 und TCEP mit Trehalose. |
| Gen-ID (Entrez) | 15978 |
| Molekulargewicht | 15.6 kDa |
| Name | IFN-gamma |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse IFN-gamma protein His23-Cys155,with an N-terminal Met |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |