Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse HPGD Protein
A cDNA sequence encoding the HPGD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 15446 |
---|---|
Name | HPGD Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | Hpgd |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15909988
|
enQuireBio™
QP12300-5UG |
5 μg |
131.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15999978
|
enQuireBio™
QP12300-20UG |
20 μg |
203.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15989978
|
enQuireBio™
QP12300-1MG |
1 mg |
3905.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
15446 | |
Research Use Only | |
Hpgd | |
Mouse | |
His | |
The HPGD solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
HPGD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMHVNGKV ALVTGAAQGI GKAFAEALLL HGAKVALVDW NLEAGVKCKA ALDEQFEPQK TLFVQCDVAD QKQLRDTFRK VVDHFGRLDI LVNNAGVNNE KNWEQTLQIN LVSVISGTYL GLDYMSKQNG GEGGIIINMS SLAGLMPVAQ QPVYCASKHG IIGFTRSAAM AANLMKSGVR LNVICPGFVD TPILESIEKE ENMGQYIEYK DQIKAMMKFY GVLHPSTIAN GLINLIEDDA LNGAIMKITA SKGIHFQDYD ISPLLVKAPL TS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |