missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse GM-CSF / CSF2 Protein Artikelnummer.: 15983958

enQuireBio™ Recombinant Mouse GM-CSF / CSF2 Protein

Artikelnummer. 15983958
250 μg, 250 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15983958

Marke: enQuireBio™ QP10467ec250ug

Menge Preis
1 1950.00 CHF / 250 Mikrogramm
3 1758.51 CHF / 250 Mikrogramm

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.

Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Mouse GM-CSF / CSF2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_034099.2
Gen-ID (Entrez) 12981
Name GM-CSF / CSF2 Protein
Menge 250 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol CSF2
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine FDC-P1 cells is less than 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 107 IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz APTRSPITVT RPWKHVEAIK EALNLLDDMP VTLNEEVEVV SNEFSFKKLT CVQTRLKIFE QGLRGNFTK LKGALNMTAS YYQTYCPPTP ETDCETQVTT YADFIDSLKT FLTDIPFECK KPGQK
Puffer 0.2um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse GM-CSF / CSF2 Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt