Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse G-CSF / CSF3 Protein
Recombinant Protein
795.00 CHF - 5210.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_034101.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 12985 |
Name | G-CSF / CSF3 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15946089
|
enQuireBio™
QP5415-100UG |
100 μg |
795.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966089
|
enQuireBio™
QP5415-500UG |
500 μg |
3185.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15956089
|
enQuireBio™
QP5415-1MG |
1 mg |
5210.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_034101.1 | |
G-CSF / CSF3 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 50 pg/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^7 units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium citrate, pH 3.0 |
12985 | |
Research Use Only | |
CSF3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVPLVTVSAL PPSLPLPRSF LLKSLEQVRK IQASGSVLLE QLCATYKLCH PEELVLLGHS LGIPKASLSG CSSQALQQTQ CLSQLHSGLC LYQGLLQALS GISPALAPTL DLLQLDVANF ATTIWQQMEN LGVAPTVQPT QSAMPAFTSA FQRRAGGVLA ISYLQGFLET ARLALHHLA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |