Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse G-CSF / CSF3 Protein Artikelnummer.: 15966089
Verfügbar ab: 11-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
enQuireBio™ Recombinant Mouse G-CSF / CSF3 Protein
Artikelnummer. 15966089
500 μg, 500 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15966089
Marke: enQuireBio™ QP5415500ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_034101.1
Gen-ID (Entrez) 12985
Name G-CSF / CSF3 Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol CSF3
Biologische Aktivität Shows bioactivity at a concentration of 50 pg/mL in the NFS-60 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^7 units/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MVPLVTVSAL PPSLPLPRSF LLKSLEQVRK IQASGSVLLE QLCATYKLCH PEELVLLGHS LGIPKASLSG CSSQALQQTQ CLSQLHSGLC LYQGLLQALS GISPALAPTL DLLQLDVANF ATTIWQQMEN LGVAPTVQPT QSAMPAFTSA FQRRAGGVLA ISYLQGFLET ARLALHHLA
Puffer 10 mM sodium citrate, pH 3.0
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse G-CSF / CSF3 Protein >