Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fragile histidine triad / FHIT Protein Artikelnummer.: 16019050
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fragile histidine triad / FHIT Protein
Artikelnummer. 16019050
50 μg, 50 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16019050
Marke: enQuireBio™ QP7503ye50ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Fragile histidine triad / FHIT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001295215.1
Gen-ID (Entrez) 14198
Name Fragile histidine triad / FHIT Protein
Menge 50 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Fhit
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz SFRFGQHLIK PSVVFLKTEL SFALVNRKPV VPGHVLVCPL RPVERFRDLH PDEVADLFQV TQRVGTVVEK HFQGTSITFS MQDGPEAGQT VKHVHVHVLP RKAGDFPRND NIYDELQKHD REEEDSPAFW RSEKEMAAEA EALRVYFQA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse Fragile histidine triad / FHIT Protein >