Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse FGF-4 (aa 67-202) Protein
Produktkod. 18335577
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in MOPS, Na 2 SO 4 und EDTA mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in MOPS, Na 2 SO 4 und EDTA.
Förpackningsstorlek:
25 Mikrogramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18335577
Brand: R&D Systems™ 7486F4025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Mouse FGF-4 (aa 67-202) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse FGF-4 (aa 67-202) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in MOPS, Na 2 SO 4 und EDTA mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 14175
Molekulargewicht 15.2 kDa
Name FGF-4 (aa 67-202)
Menge 25 μg
Quelle E. coli-derived mouse FGF-4 protein Ser67-Leu202
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Monomer
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.