Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ENO2 Protein
A cDNA sequence encoding the ENO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 13807
Name ENO2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol Eno2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15974338
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10589-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964338
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10589-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15954338
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10589-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
13807
Research Use Only
Eno2
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSIEKIW AREILDSRGN PTVEVDLYTA KGLFRAAVPS GASTGIYEAL ELRDGDKQRY LGKGVLKAVD HINSRIAPAL ISSGISVVEQ EKLDNLMLEL DGTENKSKFG ANAILGVSLA VCKAGAAERD LPLYRHIAQL AGNSDLILPV PAFNVINGGS HAGNKLAMQE FMILPVGAES FRDAMRLGAE VYHTLKGVIK DKYGKDATNV GDEGGFAPNI LENSEALELV KEAIDKAGYT EKMVIGMDVA ASEFYRDGKY DLDFKSPADP SRYITGDQLG ALYQDFVRNY PVVSIEDPFD QDDWAAWSKF TANVGIQIVG DDLTVTNPKR IERAVEEKAC NCLLLKVNQI GSVTEAIQAC KLAQENGWGV MVSHRSGETE DTFIADLVVG LCTGQIKTGA PCRSERLAKY NQLMRIEEEL GDEARFAGHN FRNPSVL
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
ENO2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 10,000 pmol/min/microg, and was obtained by measuring the decrease of NAD in absorbance at 340nm resulting from NADH at pH 6.5 at 37C.
Mouse
His
The ENO2 solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.