Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ebi3 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5464-2ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15986179
  • 107.00 CHF / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NP_056581.1
Ebi3 Protein
Research Use Only
Ebi3
Mouse
Untagged
10 mM sodium citrate
50498
2 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MALVALSQPR VQCHASRYPV AVDCSWTPLQ APNSTRSTSF IATYRLGVAT QQQSQPCLQR SPQASRCTIP DVHLFSTVPY MLNVTAVHPG GASSSLLAFV AERIIKPDPP EGVRLRTAGQ RLQVLWHPPA SWPFPDIFSL KYRLRYRRRG ASHFRQVGPI EATTFTLRNS KPHAKYCIQV SAQDLTDYGK PSDWSLPGQV ESAPHKP
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE.