missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein

Artikelnummer. 15993248
5 μg, 5 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15993248

Marke: enQuireBio™ QP10255ec5ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_032625.2
Gen-ID (Entrez) 17329
Name CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Menge 5 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol CXCL9
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human lymphocytes is in a concentration range of 0.1-1.0 ng/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz TLVIRNARCS CISTSRGTIH YKSLKDLKQF APSPNCNKTE IIATLKNGDQ TCLDPDSANV KKLMKEWEKK INQKKKQKRG KKHQKNMKNR KPKTPQSRRR SRKTT
Puffer 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt