Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL16 / SR-PSOX Protein
A DNA sequence encoding the Mouse CXCL16 / SR-PSOX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10261-ec-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983268
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_075647.3
CXCL16 / SR-PSOX Protein
Research Use Only
Cxcl16
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using murine lymphocytes is in a concentration of 20-1000 ng/ml.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
66102
25 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
NQGSVAGSCS CDRTISSGTQ IPQGTLDHIR KYLKAFHRCP FFIRFQLQSK SVCGGSQDQW VRELVDCFER KECGTGHGKS FHHQKHLP
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.