missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL16 / SR-PSOX Protein
A DNA sequence encoding the Mouse CXCL16 / SR-PSOX, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2310.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_075647.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 66102 |
Name | CXCL16 / SR-PSOX Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15993268
|
enQuireBio™
QP10261-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983268
|
enQuireBio™
QP10261-EC-25UG |
25 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963268
|
enQuireBio™
QP10261-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973268
|
enQuireBio™
QP10261-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_075647.3 | |
CXCL16 / SR-PSOX Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NQGSVAGSCS CDRTISSGTQ IPQGTLDHIR KYLKAFHRCP FFIRFQLQSK SVCGGSQDQW VRELVDCFER KECGTGHGKS FHHQKHLP | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
66102 | |
Research Use Only | |
Cxcl16 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using murine lymphocytes is in a concentration of 20-1000 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |