Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 4050.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_038683.1 |
---|---|
Name | CXCL12 / SDF-1 Isoform beta Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Gensymbol | CXCL12 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15985709
|
enQuireBio™
QP5216-2UG |
2 μg |
107.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15965709
|
enQuireBio™
QP5216-10UG |
10 μg |
251.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15955709
|
enQuireBio™
QP5216-100UG |
100 μg |
625.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15995709
|
enQuireBio™
QP5216-500UG |
500 μg |
2485.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975709
|
enQuireBio™
QP5216-1MG |
1 mg |
4050.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_038683.1 | |
Research Use Only | |
CXCL12 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KPVSLSYRCP CRFFESHIAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKNNNRQVC IDPKLKWIQE YLEKALNKRL KM | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
CXCL12 / SDF-1 Isoform beta Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta induces primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta concentrations greater than 5-50 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |