Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Chitinase domain-containing protein 1
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001136153.1 |
Gen-ID (Entrez) | 68038 |
Name | Chitinase domain-containing protein 1 |
Menge | 20 μg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | Chid1 |
Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Mouse |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse Chitinase domain-containing protein 1 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur