Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 4050.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_035746.2
Gen-ID (Entrez) 21947
Name CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15986069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5411-5UG
5 μg
107.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15966069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5411-25UG
25 μg
251.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15946069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5411-100UG
100 μg
625.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15976069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5411-500UG
500 μg
2485.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP5411-1MG
1 mg
4050.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
NP_035746.2
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Mouse CD40L / CD154 / TNFSF5 induced IL-8 production in human PBMCs detected via ELISA (typical ED50 is 1-10 ng/ml). Activity is also measured in HEK-Blue™ CD40L validation criteria in this assay is an ED50 of less than 50 ng/ml.
Mouse
Untagged
10 mM sodium phosphate, 50 mM arginine, pH7.5
21947
Research Use Only
CD40LG
Recombinant Protein
E. coli
MQRGDEDPQI AAHVVSEANS NAASVLQWAK KGYYTMKSNL VMLENGKQLT VKREGLYYVY TQVTFCSNRE PSSQRPFIVG LWLKPSSGSE RILLKAANTH SSSQLCEQQS VHLGGVFELQ AGASVFVNVT EASQVIHRVG FSSFGLLKL
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.