Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL6/C10 (Truncated, aa 42-116) Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Mouse CCL6/C10 (Truncated, aa 42-116) is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CCL6/C10 (Truncated, aa 42-116) has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 20305 |
| Molekulargewicht | 8.3 kDa |
| Name | CCL6/C10 Truncated, aa 42-116 |
| Menge | 25 μg |
| Quelle | E. coli-derived mouse CCL6/C10 protein Gly42-Ala116 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |