Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL4 / MIP1B Protein
A DNA sequence encoding the Mouse CCL4 / MIP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10264-ec-250ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15903288
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_038680.1
CCL4 / MIP1B Protein
Research Use Only
CCL4
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human monocytes is in a concentration range of 20-100 ng/ml.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
20303
250 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
APMGSDPPTS CCFSYTSRQL HRSFVMDYYE TSSLCSKPAV VFLTKRGRQI CANPSEPWVT EYMSDLELN
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.