missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2 Protein Artikelnummer.: 15983338

enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2 Protein

Artikelnummer. 15983338
250 μg, 250 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15983338

Marke: enQuireBio™ QP10277ec250ug

Menge Preis
1 2310.00 CHF / 250 Mikrogramm
3 2085.01 CHF / 250 Mikrogramm

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.

Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Mouse CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_062523.1
Gen-ID (Entrez) 56221
Name CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2 Protein
Menge 250 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol CCL24
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using murine lymphocytes is in a concentration of 10-100 ng/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz VTIPSSCCTS FISKKIPENR VVSYQLANGS ICPKAGVIFI TKKGHKICTD PKLLWVQRHI QKLDAKKNQP SKGAKAVRTK FAVQRRRGNS TEV
Puffer 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2 Protein >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt