missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2 Protein

A DNA sequence encoding the Mouse CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

123.00 CHF - 2310.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_062523.1
Gen-ID (Entrez) 56221
Name CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15993338
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10277-EC-5UG
5 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15973338
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10277-EC-20UG
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15963338
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10277-EC-100UG
100 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15983338
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10277-EC-250UG
250 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_062523.1
CCL24 / Eotaxin-2 / MPIF-2 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
VTIPSSCCTS FISKKIPENR VVSYQLANGS ICPKAGVIFI TKKGHKICTD PKLLWVQRHI QKLDAKKNQP SKGAKAVRTK FAVQRRRGNS TEV
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
56221
Research Use Only
CCL24
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using murine lymphocytes is in a concentration of 10-100 ng/ml.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications