Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL21a Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 4050.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001180596.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 100504362 |
Name | CCL21a Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15906139
|
enQuireBio™
QP5443-5UG |
5 μg |
107.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986129
|
enQuireBio™
QP5443-20UG |
20 μg |
251.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966129
|
enQuireBio™
QP5443-100UG |
100 μg |
625.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996129
|
enQuireBio™
QP5443-500UG |
500 μg |
2485.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976129
|
enQuireBio™
QP5443-1MG |
1 mg |
4050.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_001180596.1 | |
CCL21a Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SDGGGQDCCL KYSQKKIPYS IVRGYRKQEP SLGCPIPAIL FSPRKHSKPE LCANPEEGWV QNLMRRLDQP PAPGKQSPGC RKNRGTSKSG KKGKGSKGCK RTEQTQPSRG | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
100504362 | |
Research Use Only | |
CCL21 | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |