missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL17 / TARC / SCYA17 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse CCL17 / TARC / SCYA17, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 2775.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_035462.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 20295 |
Name | CCL17 / TARC / SCYA17 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15993318
|
enQuireBio™
QP10272-EC-5UG |
5 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973318
|
enQuireBio™
QP10272-EC-20UG |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963318
|
enQuireBio™
QP10272-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15983318
|
enQuireBio™
QP10272-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_035462.2 | |
CCL17 / TARC / SCYA17 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ARATNVGREC CLDYFKGAIP IRKLVSWYKT SVECSRDAIV FLTVQGKLIC ADPKDKHVKK AIRLVKNPRP | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
20295 | |
Research Use Only | |
CCL17 | |
The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human T-lymphocytes is in a concentration range of 1.0-10 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |