Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C motif chemokine 9 Protein
A DNA sequence encoding the Mouse C-C motif chemokine 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10269-ec-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983298
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_035468.1
C-C motif chemokine 9 Protein
Research Use Only
Ccl9
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human neutrophils is in a concentration range of 0.1-10 ng/ml.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
20308
100 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
QITHATETKE VQSSLKAQQG LEIEMFHMGF QDSSDCCLSY NSRIQCSRFI GYFPTSGGCT RPGIIFISKR GFQVCANPSD RRVQRCIERL EQNSQPRTYK Q
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.