Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C motif chemokine 21c Protein Artikelnummer.: 15983328
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C motif chemokine 21c Protein
Artikelnummer. 15983328
100 μg, 100 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Artikelnummer. 15983328
Marke: enQuireBio™ QP10275ec100ug
Menge Preis
1 1280.00 CHF / 100 Mikrogramm
3 1155.33 CHF / 100 Mikrogramm
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Mouse C-C motif chemokine 21c, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001180595.1
Gen-ID (Entrez) 100041504
Name C-C motif chemokine 21c Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol Ccl21c
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using murine T-lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Mouse
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz SDGGGQDCCL KYSQKKIPYS IVRGYRKQEP SLGCPIPAIL FLPRKHSKPE LCANPEEGWV QNLMRRLDQP PAPGKQSPGC RKNRGTSKSG KKGKGSKGCK RTEQTQPSRG
Puffer 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C motif chemokine 21c Protein >