Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C motif chemokine 21c Protein
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001180595.1 |
Gen-ID (Entrez) | 100041504 |
Name | C-C motif chemokine 21c Protein |
Menge | 5 μg |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Gensymbol | Ccl21c |
Proteinlänge | Partial (see sequence information for more details). |
Biologische Aktivität | The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using murine T-lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C motif chemokine 21c Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur