missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse bFGF / FGF2 Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 1880.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_032032.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 14173 |
Name | bFGF / FGF2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15956079
|
enQuireBio™
QP5413-10UG |
10 μg |
107.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986079
|
enQuireBio™
QP5413-50UG |
50 μg |
251.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15946079
|
enQuireBio™
QP5413-100UG |
100 μg |
432.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15976079
|
enQuireBio™
QP5413-500UG |
500 μg |
1110.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966079
|
enQuireBio™
QP5413-1MG |
1 mg |
1880.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_032032.1 | |
bFGF / FGF2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse bFGF / FGF2 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is ? 0.5 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
14173 | |
Research Use Only | |
FGF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPALPEDGGA AFPPGHFKDP KRLYCKNGGF FLRIHPDGRV DGVREKSDPH VKLQLQAEER GVVSIKGVCA NRYLAMKEDG RLLASKCVTE ECFFFERLES NNYNTYRSRK YSSWYVALKR TGQYKLGSKT GPGQKAILFL PMSAKS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |