Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ALDOC Protein
A cDNA sequence encoding the ALDOC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 11676
Name ALDOC Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol Aldoc
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15975838
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11004-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965838
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11004-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15955838
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP11004-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
11676
Research Use Only
Aldoc
Mouse
His
The ALDOC solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
ALDOC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMPHSYP ALSAEQKKEL SDIALRIVTP GKGILAADES VGSMAKRLSQ IGVENTEENR RLYRQVLFSA DDRVKKCIGG VIFFHETLYQ KDDNGVPFVR TIQDKGILVG IKVDKGVVPL AGTDGETTTQ GLDGLLERCA QYKKDGADFA KWRCVLKISD RTPSALAILE NANVLARYAS ICQQNGIVPI VEPEILPDGD HDLKRCQYVT EKVLAAVYKA LSDHHVYLEG TLLKPNMVTP GHACPIKYSP EEIAMATVTA LRRTVPPAVP GVTFLSGGQS EEEASLNLNA INRCPLPRPW ALTFSYGRAL QASALNAWRG QRDNAGAATE EFIKRAEMNG LAAQGRYEGS GDGGAAAQSL YIANHAY
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.