Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AK1 Protein
A cDNA sequence encoding the AK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Name AK1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Specific activity is > 150 units/mg. One unit will convert 2.0 umoles of ADP to ATP + AMP per minute at pH 7.5 at 37C.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15954088
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10509-1UG
1 μg
131.00 CHF
1 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974088
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10509-5UG
5 μg
203.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964088
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10509-50UG
50 μg
1735.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
AK1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGCCVSS EPQEEGGRKT GEKLKKAKII FVVGGPGSGK GTQCEKIVQK YGYTHLSTGD LLRAEVSSGS ERGKKLSAIM EKGELVPLDT VLDMLRDAML AKVDSSNGFL IDGYPREVKQ GEEFEQKIGQ PTLLLYVDAG AETMTQRLLK RGETSGRVDDNEETIKKRLE TYYNATEPVI SFYDKRGIVR KVNAEGTVDT VFSEVCTYLD SLK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is > 150 units/mg. One unit will convert 2.0 umoles of ADP to ATP + AMP per minute at pH 7.5 at 37C.
Mouse
His
AK1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.