Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse aFGF / FGF1 Protein
Recombinant Protein
107.00 CHF - 1880.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_034327.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 14164 |
Name | aFGF / FGF1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15976159
|
enQuireBio™
QP5455-10UG |
10 μg |
107.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15906169
|
enQuireBio™
QP5455-50UG |
50 μg |
251.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15966159
|
enQuireBio™
QP5455-100UG |
100 μg |
432.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15996159
|
enQuireBio™
QP5455-500UG |
500 μg |
1110.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15986159
|
enQuireBio™
QP5455-1MG |
1 mg |
1880.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_034327.1 | |
aFGF / FGF1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse aFGF / FGF1 induces 3T3 cell proliferation (typical ED50 is around 0.1 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 75 mM sodium chloride, pH 7.5 |
14164 | |
Research Use Only | |
FGF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MFNLPLGNYK KPKLLYCSNG GHFLRILPDG TVDGTRDRSD QHIQLQLSAE SAGEVYIKGT ETGQYLAMDT EGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYTS KKHAEKNWFV GLKKNGSCKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |