Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ADK Protein
A cDNA sequence encoding the ADK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1735.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 11534
Name ADK Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol ADK
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15984078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10506-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15974078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10506-10UG
10 μg
203.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15964078
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10506-100UG
100 μg
1735.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
11534
Research Use Only
ADK
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAADEP KPKKLKVEAP QALSENVLFG MGNPLLDISA VVDKDFLDKY SLKPNDQILA EDKHKELFDE LVKKFKVEYH AGGSTQNSMK VAQWLIQEPH KAATFFGCIG IDKFGEILKR KAADAHVDAH YYEQNEQPTG TCAACITGGN RSLVANLAAA NCYKKEKHLD LERNWVLVEK ARVYYIAGFF LTVSPESVLK VARYAAENNR VFTLNLSAPF ISQFFKEALM DVMPYVDILF GNETEAATFA REQGFETKDI KEIAKKAQAL PKVNSKRQRT VIFTQGRDDT IVAAENDVTA FPVLDQNQEE IIDTNGAGDA FVGGFLSQLV SDKPLTECIR AGHYAASVII RRTGCTFPEK PDFH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
ADK Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 100 pmol/min/ and is defined as the amount of enzyme that convert 1.0 pmole of adenosine to AMP per minute at pH 7.5 at 37C in a couple system with PK and LDH.
Mouse
His
The ADK protein solution (1 mg/ml) contains 20% glycerol, 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM EDTA and 50mM NaCl.