Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL16 / Interleukin-16 Protein
A DNA sequence encoding the Rhesus Macaque IL16 / Interleukin-16, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10443-ec-2ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15983868
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
NP_001027980.1
IL16 / Interleukin-16 Protein
Research Use Only
IL16
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral T lymphocytes is in a concentration range of 1.0-100 ng/ml.
Macaque
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
574100
2 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
SAASASAASD VSVESSAEAT VYTVTLEKMS AGLGFSLEGG KGSLHGDKPL TINRIFKGAA SEQSETIQPG DEILQLAGTA MQGLTRFEAW NIIKALPDGP VTIVIRRKSL QPKETTAAAD S
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.