missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL16 / Interleukin-16 Protein
A DNA sequence encoding the Rhesus Macaque IL16 / Interleukin-16, was expressed in the hosts and tags indicated.
123.00 CHF - 4815.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001027980.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 574100 |
Name | IL16 / Interleukin-16 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15983868
|
enQuireBio™
QP10443-EC-2UG |
2 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15963868
|
enQuireBio™
QP10443-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15953868
|
enQuireBio™
QP10443-EC-100UG |
100 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15973868
|
enQuireBio™
QP10443-EC-250UG |
250 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
NP_001027980.1 | |
IL16 / Interleukin-16 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SAASASAASD VSVESSAEAT VYTVTLEKMS AGLGFSLEGG KGSLHGDKPL TINRIFKGAA SEQSETIQPG DEILQLAGTA MQGLTRFEAW NIIKALPDGP VTIVIRRKSL QPKETTAAAD S | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
574100 | |
Research Use Only | |
IL16 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral T lymphocytes is in a concentration range of 1.0-100 ng/ml. | |
Macaque | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |