missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Influenza Phuket 3703/2013 Recombinant Protein

A cDNA sequence encoding the Phuket 3703/2013 Recombinant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13047-2ug

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15912349

  • 131.00 CHF / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Influenza Phuket 3703/2013 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
The Recombinant B/ Phuket 3703/2013 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote