missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Influenza Parainfluenza Type-3 Protein

Artikelnummer. p-7150841
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A cDNA sequence encoding the Parainfluenza Type-3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spezifikation

Name Influenza Parainfluenza Type-3 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Influenza
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Puffer The Parainfluenza type-3 solution contains STE, 0.09% sodium azide (NaN3) and 0.005% thimerosal. Do not centrifuge! Mix thoroughly before use!
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90.0% as determined byAnalysis by SDS-PAGE.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt