Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza Massachusetts 02/2012 Recombinant Protein
A cDNA sequence encoding the Massachusetts 02/2012 Recombinant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2605.00 CHF
Spezifikation
Name Influenza Massachusetts 02/2012 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Influenza
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15911109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12648-2UG
2 μg
131.00 CHF
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15901109
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12648-10UG
10 μg
287.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12648-100UG
100 μg
2605.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Influenza Massachusetts 02/2012 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
The Recombinant B/ Massachusetts 02/2012 solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20.