Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza-B Malaysia Protein
A cDNA sequence encoding the Influenza-B Malaysia was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 2895.00 CHF
Spezifikation
Name Influenza-B Malaysia Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Influenza
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15990419
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12440-EGG-10UG
10 μg
131.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15910429
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12440-EGG-50UG
50 μg
203.00 CHF
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15900429
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12440-EGG-1MG
1 mg
2895.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Influenza-B Malaysia Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Influenza
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Influenza B virus
The Recombinant B/Malaysia/2506/2004 solution contains 10mM Sodium Phosphate, pH 7.0 and 150mM NaCl, 0.005% Tween-20.