Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZNF514 Protein
A cDNA sequence encoding the ZNF514 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 3905.00 CHF
Spezifikation
Name ZNF514 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15985389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP14004-5UG
5 μg
131.00 CHF
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15975389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP14004-20UG
20 μg
203.00 CHF
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15965389
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP14004-1MG
1 mg
3905.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ZNF514 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ZNF514 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTFEDVA VEFSQWEWGQ LNPAQKDLYR EVMLENFRNL AILGLLVSKP YVICQLEEGG EPFMVEREIS TGAHSDWKRR SKSKESMPSW GISKEELFQV VSVEKHIQDV LQFSKLKAAC GCDGQLEMQQ IKQERHLKQM STIHKSATTL SRDYKWNGFG RSLGLRSVLV NQHSILMGEG SYKCDTEFRQ TLGGNNSQRT HPEKKSCKCN ECGKSFHFQS ELRRHQRCHT GEKPYECSDC GRAFGHISSL IKHQRTHTGE KPYECSECGR AFSQSSSLVL HYRFHTGEKP YKCNECGRAF GHTSSLIKHQ RTHTGEKPYE CRECGRTFSQ SSSLIVHYRF HTGEKPYKCN KCGRAFSQSS SLTQHYRFHT GEKPYKCNEC GRAFAHTASL IKHQRSHAGK KTL
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.